System för anaerob inkubering, Anaerocult®
Leverantör: Merck
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
1.32369.0001EA 1920 SEK
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
System för anaerob inkubering, Anaerocult®
Anaeroba system
Anaerocult®-systemet är ett tillförlitligt och etablerat system för odling av obligatoriska och fakultativa anaerober. Anaerocult®-systemet är baserat på påsar gjorda av mycket absorberande och mycket gaspermeabelt papper. Påsarna, av olika storlekar, är fyllda med en syrebindande reagensblandning som också producerar koldioxid. Vatten tillsätts för att starta reaktionen, som består av oxidation av finfördelat järn och frigöring av CO₂. Reaktionen fortskrider utan en katalysator. Inkubation är möjlig i en anaerob burk eller i påsar.
  • Alla Anaerocult®-produkter är katalysatorfria för en säker miljö, och de skapar inte höga temperaturer som kan påverka tillväxten av mikroorganismer negativt
  • För odling av anaeroba och mikroaerofila/kapneiska mikroorganismer
  • Anaerocult® används för att skapa en anaerob miljö för upp till 12 petriskålar i en anaerob burk eller som set inklusive speciella inkubationspåsar för en till fyra petriskålar
Anaerocult® A för mikrobiologi
Reagens för generering av ett anaerobt medium i en anaerob burk.
Anaerocult® C-system
Anaerocult® C-systemet används specifikt för inkubation av mikroaerofila och kapnofiler. Den speciella formuleringen av reagensblandningen är utformad så att odlingsburken når gaskoncentrationer på 8-10 % vol. CO2 och 5-6 % vol. O2. Vid en inkubationstemperatur på 42°C ökar inte temperaturen i burken ytterligare eftersom, till skillnad från system som använder en katalysator, mängden energi som frigörs är låg, så att mikroorganismerna inte skadas av värmen.
Anaerocult® C is used to generate oxygen-depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 L anaerobe jar for culturing Campylobacter species and other microorganisms with fastidious requirements (e.g. Neisseria sp., Capnocytophaga sp., Eikenella corrodensHaemophilus sp.).
Anaerocult® A mini
Gasgeneratorsystem för inkubation av en till fyra petriskålar i en anaerob atmosfär.
Anaerocult® C mini
För mikrobiologiska gasgeneratorsystem för inkubation av en till två petriskålar i en syrefattig och CO₂-berikad atmosfär.
Anaerocult® P för mikrobiologi
Reagens för generering av ett anaerobt medium för en petriskål.
Information om tillbehör: Anaerotest® strips are designed as an indicator strip to indicate an anaerobic atmosphere. Anaerobic atmosphere favors growth of anaerobic bacteria and this strip can indicate the absence/presence of oxygen in the environment. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.