Näringsmedium, Biosart® 100
Leverantör: Sartorius
Dessa bruksfärdiga ampuller är försteriliserade och levereras med ett membranfilter med platta. De är särskilt utvecklade för mikrobiologiska analyser på läkemedel, kosmetika, livsmedel, vatten och andra vätskor. För användning med Biosart® 100-instrument. Vid förvaring under lämpliga betingelser (4 °C) är mediets hållbarhet upp till 12 månader (gäller ej Endo). Mediesammansättningen säkerställer optimal kolonitillväxt på membran och överensstämmer med internationella standarder, som internationell farmakopé, DIN- och ISO-standarder, amerikanska standarder för vatten och livsmedel, mineralvattenbestämmelser samt rekommendationer för livsmedelsindustrin.
- Försteriliserat näringsmedium med kvalitetscertifikat för varje batch
- Bruksfärdig och enkel att hantera
- Lång hållbarhet
Leveransinformation: Försteriliserat Biosart® 100 näringsmedium i 2,5 ml plastampuller. Varje paket innehåller 50 plastampuller och ett batchkvalitetscertifikat.