Mikrobiologiska medier i ampuller
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
68107 4307 4352 68105 68106 68111 4302-N 4306-N
516-7967EA 1500 SEK
516-7967 516-7964 516-9081 516-7965 516-7966 516-0423 516-9076 516-9077
Mikrobiologiska medier i ampuller
Media Beredda mikrobiologiska media
Ett brett sortiment sterila medier för vanliga mikrobiologiska analyser, i ampuller av glas eller plast. Levereras färdiguppmätta för största effektivitet och bekvämlighet. För kommunalt avloppsvatten och dricksvatten: MF-Endo- och M-FC-medier (med och utan rosolsyra som bidrar till ökad specificitet hos mediet för fekala koliformer) används vid analys av vattenprover för totala koliformer, fekala koliformer samt E. coli. För livsmedel: M-TGE-, HPC-, M-Green YM- och Orange-serum-buljonger används inom livsmedelsindustrin för slutlig kvalitetskontroll av produkter (samt vätskor som används vid tillverkningen av dessa).TSB, M-TGE och HPC kan användas för att testa färdiga produkter och processvatten med avseende på totalt bakterieantal inom läkemedels- och mikroelektronikindustrin. Pseudomonas- och KF-streptokockbuljonger är högselektiva medier för organismer i dessa släkten, och används för att kontrollera prover överallt där kontaminering av dessa organismer måste undvikas.
  • 2 ml-ampuller är ett praktiskt och tidsbesparande hjälpmedel för odling av mikroorganismer på membranfilter
  • Bruksfärdiga
  • Upp till 1 års hållbarhet vid förvaring i 2 till 8 °C
  • Uppfyller standardmetodkraven för membranfilterteknik med 2 ml-ampuller (kraven är specificerade i Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1992 APHA, AWWA, WEF, 20:e utgåvan)