Spädningskoppar, Compact Dry
Leverantör: HYSERVE
1000888
1000889
710-0605EA
1725
SEK
710-0605
710-2046
Spädningskoppar, Compact Dry
Media
Dehydrerade mikrobiologimedia
Sterila koppar för enkel 10-faldig provspädning. Fylld med 9 ml fosfatbuffrad natriumkloridlösning.
- Koppar kan separeras en och en
- Enkla att öppna
- Förvaras vid rumstemperatur
- Lång hållbarhet