Buffertlösning, Certipur®, bruksfärdig, enlitersflaskor, Supelco®
Leverantör: Merck
1.09406.1000
1.09407.1000
1.09408.1000
1.09409.1000
1.09406.1000EA
521.4
SEK
1.09406.1000
1.09407.1000
1.09408.1000
1.09409.1000
Buffertlösning, Certipur®, bruksfärdig, enlitersflaskor, Supelco®
Buffertar
pH buffertar
Material för exakt kalibrering och kontroll av pH-mätare.
- Spårbart till primär NIST-standard och PTB
- Osäkerhet ±0,015 (utom pH 10 ±0,05)
- Referenstemperatur: +25 °C
Förpackning: 1 litre plastic bottle.