Buffertlösningar, klara att användas, referenstemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
Leverantör: Merck
1.01645.1000
1.07294.1000
1.07827.1000
1.09432.1000
1.09433.1000
1.09433.9010
1.09434.1000
1.09435.1000
1.09435.9010
1.09436.1000
1.09437.1000
1.09438.1000
1.09438.9010
1.09439.1000
1.09439.9010
1.09460.1000
1.09461.1000
1.09461.9010
1.09462.1000
1.09435.4000
1.09438.4000
1.09439.4000
1.09461.4000
1.99022.4000
1.09433.4000
1.09437.4000
1.09460.4000
1.01645.1000EA
1220
SEK
1.01645.1000
1.07294.1000
1.07827.1000
1.09432.1000
1.09433.1000
1.09433.9010
1.09434.1000
1.09435.1000
1.09435.9010
1.09436.1000
1.09437.1000
1.09438.1000
1.09438.9010
1.09439.1000
1.09439.9010
1.09460.1000
1.09461.1000
1.09461.9010
1.09462.1000
1.09435.4000
1.09438.4000
1.09439.4000
1.09461.4000
1.99022.4000
1.09433.4000
1.09437.4000
1.09460.4000
Buffertlösningar, klara att användas, referenstemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
Buffertar
pH buffertar
Material för exakt kalibrering och kontroll av pH-mätare.
- Spårbar till NIST primär standard och PTB – avvikelse max. ±0,01 (utom pH 10 med ±0,02)
- Större förpackningsstorlekar på 4 och 10 l i lättanvända Titripac®-förpackningsstorlekar som eliminerar kontamineringsproblem
- Referenstemperatur: +20 °C utom för 1.99022.4000 där den är 25 °C
Uppmätt i ett oberoende ackrediterat kalibreringslaboratorium (DKD-K-14301).
Förpackning: Plastic bottles (1 L) or PE/aluminium Titripac® pack (4 and 10 L).