UV/VIS-standarder, Supelco®
Leverantör: Merck
1.08160.0001 1.08161.0001 1.08163.0001 1.08164.0001 1.08165.0001 1.08166.0001 1.04660.0001
1.08160.0001EA 2852.05 SEK
1.08160.0001 1.08161.0001 1.08163.0001 1.08164.0001 1.08165.0001 1.08166.0001 1.04660.0001
UV/VIS-standarder, Supelco®
Standarder Färgreferens och spektroskopistandarder
För spektrofotometerkalibrering enligt Ph.Eur.
Följande parametrar kan kontrolleras:
Våglängdsexakthet
Ströljus
Spektral upplösning
Absorbans
Kontroll av UV/VIS-spektrofotometrar ingår i europeisk farmakopé och är nödvändig inom farmaeceutisk industri. Alla övriga användare som arbetar enligt standarder och riktlinjer som GLP, GMP, USP och ISO 9001 bör regelbundet kontrollera sina analyssystem och dokumentera dessa kontroller.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100