Florisil®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Består av magnesium och kiseloxider i förhållandet 85:15. Detta är en polär fas som används för kromatografi av exempelvis steroider och alkaloider. Aktiviteten bestäms vid vilken temperatur materialet aktiveras.
- Aktiveringstemperatur 675 °C som används för artikel 1,12994 ger en mycket aktiv form
- Florisil® artikel 1,12518 aktiverad vid 650 °C är ett mindre aktivt material
Egenskaper:
Sammansättning: MgO 15,5% SiO₂ 84,5%, Na₂SO₄ 0,5% (max. 1%)
pH cirka: 8,5
specifik ytarea, (BET): 300 m²/g
specifik vikt: 2,51 g/ml