RapidVap® N₂ indunstningssystem
Leverantör: LABCONCO
7910001 7910011
531-0173EA 0 SEK
531-0173 531-1077
RapidVap® N₂ indunstningssystem
Indunstare Vakuumcentrifug
Effektiv, automatiskt indunstningssystem, som kan användas för många olika aggressiva kemikalier. I RapidVap N₂-system riktas ett flöde kväve eller torr gas nedåt på provets yta. Kvävet minskar partialtrycket direkt över vätskan för att snabba indunstningen och bidra till att ta bort lösningsmedlet allt eftersom det avdunstar. Kväve kan programmeras för 2, 4, 6 eller alla 8 rörplatserna. Vortexrörelse och torr värme kan också användas för att ytterligare accelerera bearbetningen.
  • Snabb indunstningshastighet, vatten avdunstar med hastighet upp till 1,1 ml/minut/rör
  • Mikroprocessorstyrd kvävenedblåsningsrör för in kväve i 2, 4, 6 eller 8 provrör
  • Mikroprocessorstyrd 1 000 W blocktermostat med temperatur upp till +100 °C
  • Mikroprocessorstyrd vakuumnivå snabbar på indunstningen
  • Underhållsfri, mikroprocessorstyrd motor ger en smidig variabel effekt för vortexrörelsen upp till 500 min⁻¹
Blocket har plats för åtta stora prov, upp till 450 ml vardera, vilket gör den effektiv för miljöanalys och test av restsubstanser. Ett block med plats för åtta 170 ml rör som passar för fastfas extraktion finns också. För många av dessa applikationer bör inte proverna bli helt torra. Det unika Cool-Zone ™ blocket och rörets design minskar avsevärt indunstningshastigheten efter att slutpunkten uppnåtts. Cool-Zone ™ isolerar proverna och ger tillräcklig tid för att ta ut proverna innan de når torrheten eller för att genomföra lösningsmedelsbyte.
- PTFE-coated aluminium chamber and sample block for 8 tubes of 600 ml (with 450 ml sample size)
- Glass lid
- Up to nine different user-set programs, each with different parameter set points, may be stored in memory
- Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
- Easy-to-read LCD display
Glass lid
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
Beställningsinformation: Kväve behövs (med max. flödeshastighet 0,6 CFM), samt gastrycksregulator och glasvaror.
RapidVap® N? indunstningssystem kan även fås med RS232-utgång. Kontakta oss för mer information och även för detaljer om tillbehörssortimentet.