RapidVap® vakuumindunstningssystem
Leverantör: LABCONCO
7900001 7900003 7900011 7900013
531-0171EA 0 SEK
531-0171 531-0172 531-0219 531-0220
RapidVap® vakuumindunstningssystem
Indunstare Vakuumcentrifug
These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation methods. The systems may be used with a broad range of aggressive chemicals. Heat is supplied by a dry block heating system that, unlike water baths, adds no potential source of contamination and requires no maintenance.
  • Snabb indunstningshastighet, vatten dunstar av med en hastighet upp till 0,75 ml/minut/rör
  • Mikroprocessorstyrd 1000 W blocktermostat med temperatur upp till +100 °C
  • Mikroprocessorstyrd vakuumnivå snabbar på indunstningen
  • PTFE-belagd aluminiumkammare, glaslock med Lexan®-skydd
  • Upp till nio olika användarprogram med olika parametrar kan sparas i minnet
  • Tid, värme, hastighet och vakuum kan ställas in
  • Stor, lättläst LCD-display
Det finns 7 olika, utbytbara block som klarar provvolymer från bara några ml till så stora prover som 450 ml. Så många som 110 st. 12 eller 13 mm rör kan laddas samtidigt. Fler block finns för olika rörtyper inkl. koniska centrifugrör och scintillationsburkar.
Underhållsfri, mikroprocessorstyrd motor ger en smidig variabel effekt för vortexrörelsen upp till 1000 min⁻¹.
Ideal for preparation of samples in a variety of applications including drug discovery, agrichemistry, mycology testing and environmental analysis.
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed and vacuum may be set
Leveransinformation: Requires vacuum pump, block and glassware. Please contact your local Avantor sales office for details of suitable vacuum pumps.