Frökontrollpapper, Munktell
Leverantör: Ahlstrom-Munksjö
144015 213078 213030 113311 233208 146070 213061 2.353.018320 3.353.075 2.616.220400 2.309.220400 3.353.085
512-6232EA 2050 SEK
512-6232 512-6221 BINZ213030 BINZ113311 BINZ233208 BINZ146070 BINZ213061 BINZ2.353.018320 BINZ3.353.075 BINZ2.616.220400 BINZ2.309.220400 BINZ3.353.085
Frökontrollpapper, Munktell
Filter Filterpapper Kvalitativt filterpapper
Frökontrollpapper används av testinstitut och andra som testar fröers groddningskapacitet och utför hälsotester t.ex. Jacobsen (Copenhagen tank-systemet) på papper samt osmotiska tester.