Tillbehör för SUB Aqua Plus-, JB Aqua Plus- och SBB Aqua Plus-bad
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS
LF14 LF28 LF6 LU14 LU28 LU36 LU6 RS14H RS28H RS36H SY1 J2-10 J2-13 J2-16 J2-19 J2-25 J2-30 J2-SE J2-LE AQBT26 AQBT5 AQL5 AQBT12 RS18H
462-8221EA 5575 SEK
462-8221 462-8222 462-8220 462-8211 462-8212 462-8213 462-8210 462-8231 462-8232 462-8233 462-8354 462-8451 462-8452 462-8453 462-8454 462-8455 462-8456 462-8457 462-8458 GRANAQBT26 GRANAQBT5 GRANAQL5 GRANAQBT12 462-0187
Tillbehör för SUB Aqua Plus-, JB Aqua Plus- och SBB Aqua Plus-bad
Bad Vattenbad, utan omrörning
Det finns många olika tillbehör i rostfritt stål för användning med JB Academy, JB Nova, SUB Aqua Pro, (även tidigare modeller: SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus eller SBB Aqua Plus-bad).
  • Ringsatslock möjliggör användning av behållare i olika storlekar och höjder i badet
  • Ryggåslock med isolerat handtag och direktkondensation längs badets sida, skyddar kärlen i badet
  • PC-locken levereras som standard med JB Nova -och SUB Aqua Pro-bad
  • Upphöjda hyllor med halv bredd underlättar användning av behållare med olika storlekar genom att ändra det effektiva vätskedjupet
  • Stort urval av provrörsställ, perforerade för bästa värmeöverföring