VWR® Silikonvätska
Leverantör: VWR Chemicals
630057WEA
94100
SEK
630057W
630076C
630077D
630094E
630096G
630097H
Q1-200KG
VWR® Silikonvätska
Vätskor för termostatbad
En serie silikonvätskor som rekommenderas för användning i bad. Lagtoxisk, inert och med lång livslängd tack vare låg flyktighet.
- Korrosionsresistent
- Hög flampunkt
- Lång hållbarhet
- Låg avdunstning
Med utmärkta varmeoverforingsegenskaper, kan användas vid ett stort temperaturområde: −40 till +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Förpackning: Packed in a plastic bottle/plastic container.
Observera: Skadliga ångor kan avges vid höga temperaturer. Vi rekommenderar användning i dragskåp vid temperaturer som överstiger 140 °C.