Badvätska, Supelco®
Leverantör: Merck
1.06900.1000 1.15265.2500
1.06900.1000EA 1560 SEK
1.06900.1000 1.15265.2500
Badvätska, Supelco®
Vätskor för termostatbad
Badvätskor för att öka termostatens livslängd.
  • Oljebadvätskan kan användas upp till ca 250 °C
  • Termostatbadvätskan kan användas upp till ca 170 °C
  • Korrosionsresistent
  • Hög flampunkt
  • Låg avdunstning
Note: At temperatures approaching the recommended maximum operating temperature it may be advisable to use these products in a fume cupboard or vented area.
Observera: Obs: Vid temperaturer nära den rekommenderade högsta arbetstemperaturen kan det vara lämpligt att använda de här produkterna i ett dragskåp eller på en väl ventilerad plats.
1 cP = 1 mPa.s