Pt100 referensgivare med hög precision
Leverantör: JULABO GMBH
8902213 8902215 8902223 8902225 8981002
461-3533EA 7975 SEK
461-3533 461-3534 461-3535 461-3536 461-3537
Pt100 referensgivare med hög precision
Elektroder Elektroder, andra
Givare för användning med kalibreringsbad.
  • Inbyggd mätelektronik och RS232-utgång
  • Mätområde: -30 till +300 °C
  • Mätnoggrannhet ±0,05 °C över mätområdet, utom från +0,01 till 100,00 °C, ±0,01 °C
Dimensions: 180×4 mm