Dekontamineringslösning, RNase AWAY®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
7000 7002 7003 7005-11
732-2270EA 310 SEK
732-2270 732-2351 732-2271 732-2352
Dekontamineringslösning, RNase AWAY®
Rengöringsmedel Dekontamineringsmedel
Bruksfärdig lösning för snabb och enkel eliminering av RNase-kontaminering av arbetsytor, instrument, pipetter, glas- och förbrukningsvaror.
  • Enkel rengöring av olika typer av ytor
  • Idealisk för användning på material som inte är autoklaverbara
  • Ersätter tidskrävande processer som DEPC-behandling
Bruksfärdig lösning för att hindra DNA-kontaminering. För rengöring av arbetsytor, instrument, mikroliterpipetter, termocyklers etc.