Spillbricka, för engångsbruk
Leverantör: MHP Industries
AT1.25 AT2.25
121-0300EA 3300 SEK
121-0300 121-0301
Spillbricka, för engångsbruk
Brickor/Skålar/Burkar Spillbrickor/skålar
Polystyren, vit.
  • Tillräckligt djup för att säkert rymma även stora mängder vätskespill
  • Antistatisk
The spill containment tray protects laboratory benches.