Absorptionsmedel, Refill set, SPILL-X®
Leverantör: VWR Chemicals
121-0010EA 6650 SEK
121-0010 121-0009 121-0011 121-0012 121-0013
Absorptionsmedel, Refill set, SPILL-X®
Spillkit
Kan användas till fem typer av SPILL X® spillhanteringskit. Finns i olika format.
  • Varje set består av 6 flaskor
Leveransinformation: SPILL-X®-universalset innehåller 2 syraagens, 2 basreagens och 2 lösningsmedel, och SPILL-X-FP®-refillset för formaldehyd innehåller 3 formaldehydreagens och 3 lösningsmedel.