Absorptionsmedel, Mobilt spill-kit, SPILL-X®
Leverantör: VWR Chemicals
121-0006EA 23025 SEK
121-0006 121-0007
Absorptionsmedel, Mobilt spill-kit, SPILL-X®
Spillkit
Developed to economically treat small spills, such as those that can occur in a laboratory environment. Provides easy access to the appropriate control agent for a particular type of chemical spill.
  • Behandlar farligt avfall istället för att bara packa in dem
  • Säker, enkel att använda, med hög absorberingsförhållande per volym
  • Neutraliserar  och soliderar syror och baser för enkel avfallshantering (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
  • Absorberar lösningsmedel och höjer flampunkten över 60 °C, utan att producera giftiga bi-produkter (SPILL-X-S®)
  • SPILL-X® låda kommer med en portabel, semi-portabel eller permanent monteringslösning
PP-behållare möjliggör både hällning och skakning. Varje flaska kan behandla upp till 1,9 L spill (1,4 till 1,9 m²). Konvertera frätande och syra till icke farliga sammansättningar som uppfyller EPAs specifikationer för icke farligt avfall. Kan effektivt användas för att hantera både spill eller utsläpp av syror (SPILL X A®, även lämpad för flourvätesyra HF), frätande (SPILL X C®), lösningsmedel (SPILL X S®) och formaldehyd (SPILL X FP®) på arbetsplatsen.
SPILL-X® kit låda B×D×H: 470×145×550 mm (stängd)
Beställningsinformation: Varje kit består av 6 flaskor, 1xförpackning med ögon och handskydd (1× skyddsglasögon, 1× nitrilhandskar, 2× rengöringskärl, 1× skapa, 6x avfallspåse, 1× behandlingsbroschyr),ett grafiskt instruktionskort, väggmonteringsskruvar och fästen. Allt levereras i en portabel plastlåda. Vänligen beställ påfyllningsflaskor med SPILL-X® medel och extra förpackningar tillbehör separat.