VWR®, Förkläde, LDPE/LLDPE
Leverantör: VWR Collection
113-8278EA 195 SEK
113-8278 113-8279
VWR®, Förkläde, LDPE/LLDPE
Engångskläder
Engångsförkläde tillverkat i en blandning av 65% LDPE och 35% LLDPE.
  • Effektiv mot smuts, fukt och olja
Längd: 1200 eller 1400 mm
Färg: Vit