Kulturflaska, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
214314401 214315406
391-0504EA 640 SEK
391-0504 391-0506
Kulturflaska, DURAN®
Flaskor Cellodlingsflaskor
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Minimal värmeutvidgning som ger relativt hög beständighet vid temperaturförändringar
With straight neck for glass caps. Matching glass caps are optionally available. Marked with volume and equipped with a white labelling field.