System för nukleinsyramärkning och detektion, Amersham ECL Direct™
Leverantör: Cytiva
RPN3000 RPN3001 RPN3004 RPN3005 RPN3006 RPN2105
RPN3000EA 9950 SEK
RPN3000 RPN3001 RPN3004 RPN3005 RPN3006 RPN2105
System för nukleinsyramärkning och detektion, Amersham ECL Direct™
Elektroforesreagens Western Blotting Reagents
Amersham ECL detection reagent uses enhanced luminol-based detection suitable for all routine confirmatory Western blotting experiments.
  • Proven reliability:
  • For decades, Amersham ECL has been a widely used chemiluminescent detection reagent for researchers worldwide, giving excellent and reliable results every time
  • Cited in thousands of publications worldwide
Leveransinformation: Varje system innehåller tillräckligt med reagenser för att märka 5 till 10 µg nukleinsyra och detektera 2 000 till 4 000 cm² membran (beroende på vilken produkt man beställer): ECL™ märkningsreagens, tvärbindare, kontroll-DNA, blockeringsmedel, ECL™ detektionsreagenser och ECL™ Gold hybridiseringsbuffert.