VWR® LP series, Precision balances
Leverantör: VWR Collection
611-2316EA 6025 SEK
611-2316 611-2315 611-2314 611-2313 611-2312 611-3349 611-3363
VWR® LP series, Precision balances
Vågar
Rugged, economical, balances that are ideal for educational establishments and laboratory use. A series that ranges from simple weighing to operation with automated internal calibration and with GLP date/time functionality. All models have a stainless steel top pan.
  • Valbar filternivå och mätenhet
  • Välj mellan enkel LCD display eller stor grafisk display (G) med GLP-funktion
Vågarna levereras utan batteri för att uppfylla de senaste transportreglerna. Ett externt laddningsbart batteri (611-8684) finns som tillbehör för bärbar drift av modeller markerade med ** i tabellen.
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight.
Certifikat: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Beställningsinformation: För detaljer om hela utbudet av tillbehör inklusive skrivare, programvara, extern knappsats och PC-anslutningskabel, besök webbplatsen eller kontakta ditt lokala Avantor-försäljningskontor. Dessa vågar är även tillgängliga med ett kalibreringscertifikat. Kontakta ditt lokala Avantor-försäljningskontor för information om detta alternativ.
Leveransinformation: Supplied with plastic in use protective cover.
Observera: Tablet System är för närvarande inte ackrediterade för användning med godkända / EC-typgodkända vågar.
Tablet System är inte lämpliga för LPxG-modellerna (vågar med stora grafiska bildskärmar).
Modeller med en stor grafisk display betecknas G i modellnamnet. På liknande sätt har modeller med W eller C i modellnamnet en tre dörrars draghuv eller en rund draghuv, D indikerar dubbla intervall och I står för intern kalibrering. FC-modellerna levereras med fabrikskalibreringsintyg. Se vwr.com för detaljer om hela sortimentet av modeller.