9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride) för syntes
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18203.0025
8.18203.8500
8.18203.0005
8.18203.0025EA
2480
SEK
8.18203.0025
8.18203.8500
8.18203.0005
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride) för syntes
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Formel:
C₁₅H₁₁ClO₂ MW: 258,7 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001138 CAS nummer: 28920-43-6 EINECS: 249-313-6 UN: 1759 ADR: 8,II |