(-)-Shikimic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24476.0250
8.24476.1000
8.24476.0250EA
597
SEK
8.24476.0250
8.24476.1000
(-)-Shikimic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
(-)-Shikimic acid
Formel:
C₇H₁₀O₅ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00066278 CAS nummer: 138-59-0 EINECS: 205-334-2 |
Specifikation testresultat
Solubility | 180 g/l (20 °C) |
Melting Point | 190 °C |
Molar Mass | 174.15 g/mol |
Synonyms | (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid |
Hill Formula | C7H10O5 |