(-)-Shikimic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24476.0250 8.24476.1000
8.24476.0250EA 597 SEK
8.24476.0250 8.24476.1000
(-)-Shikimic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
(-)-Shikimic acid
Formel: C₇H₁₀O₅
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066278
CAS nummer: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 174.15 g/mol
Synonyms (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
Hill Formula C7H10O5