Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate för syntes
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14729.0050 8.14729.0250
8.14729.0050EA 0 SEK
8.14729.0050 8.14729.0250
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate för syntes
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate
Formel: C₆H₅KO₅S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007475
CAS nummer: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 250 - 251 °C
Molar Mass 228.27 g/mol