2,4-Diaminophenol dihydrochloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22331.0100 8.22331.0250
8.22331.0100EA 2380 SEK
8.22331.0100 8.22331.0250
2,4-Diaminophenol dihydrochloride för syntes, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012979
CAS nummer: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 275 g/l (15 °C)
Melting Point 205 °C
Molar Mass 197.06 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
pH 1 - 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)