Sulphathiazole för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21112.0005 8.21112.0250
8.21112.0005EA 441 SEK
8.21112.0005 8.21112.0250
Sulphathiazole för syntes, Sigma-Aldrich®
Sulfathiazole
Formel: C₉H₉N₃O₂S₂
MDL Number: MFCD00005319
CAS nummer: 72-14-0
EINECS: 200-771-5
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.5 g/l (25 °C)
Melting Point 199 - 202 °C
Molar Mass 255.3 g/mol
Synonyms Sulfathiazol
Hill Formula C9H9N3O2S2