Disodium fumarate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20584.0100
8.20584.0500
8.20584.1000
8.20584.9025
8.20584.0100EA
418
SEK
8.20584.0100
8.20584.0500
8.20584.1000
8.20584.9025
Disodium fumarate för syntes, Sigma-Aldrich®
Disodium fumarate
Formel:
C₄H₂Na₂O₄ MW: 160.04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00064567 CAS nummer: 17013-01-3 EINECS: 241-087-7 |
Specifikation testresultat
Solubility | 228 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 160.04 g/mol |
pH | 7 - 8 (50 g/l, H2O) |
Synonyms | Fumaric acid disodium salt |
Hill Formula | C4H2Na2O4 |
Chemical Formula | NaOOCCH=CHCOONa |