(±)-Mandelonitrile för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19016.0100
8.19016.0100EA
1160
SEK
8.19016.0100
(±)-Mandelonitrile för syntes, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandelonitrile
Formel:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004487 CAS nummer: 532-28-5 EINECS: 208-532-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Solubility |
|
Melting Point | -10 °C |
Molar Mass | 133.15 g/mol |
Boiling Point | 170 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 86 °C |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |