Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 30-45 (w/w) i vatten
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
175791000 175795000 175790025
ACRO175791000EA 1325 SEK
ACRO175791000 ACRO175795000 ACRO175790025
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 30-45 (w/w) i vatten
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
Formel: C₃H₄O₂
Kokpunkt: 72 °C
Smältpunkt: –20 °C
Densitet: 1,2 g/cm³
Flampunkt: >71 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006960
CAS nummer: 78-98-8
EINECS: 201-164-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.3910 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 30 to 45 %
HPLC ≥96.0 %