Curcumin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
(1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20354.0010
8.20354.0050
8.20354.0002
8.20354.0010EA
1210
SEK
8.20354.0010
8.20354.0050
8.20354.0002
Curcumin för syntes, Sigma-Aldrich®
Curcumin
Formel:
C₂₁H₂₀O₆ MW: 368,39 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008365 CAS nummer: 458-37-7 EINECS: 207-280-5 |
Specifikation testresultat
Assay (HPLC, area%) | ≥ 75.0 % (a/a) |
Bisdemethoxycurcumin (HPLC; Area%) | ≤ 5.0 % (a/a) |
Demethoxycurcumin (HPLC; Area%) | ≤ 20.0 % (a/a) |
Identity (IR) | passes test |