5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms:
1-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methylpyrazole
GK03066DA
GK03066EA
MAYBGK03066DAEA
0
SEK
MAYBGK03066DA
MAYBGK03066EA
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₇N₃ MW: 97,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00068156 CAS nummer: 1192-21-8 |