3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
KM00084DA KM00084EA
MAYBKM00084DAEA 0 SEK
MAYBKM00084DA MAYBKM00084EA
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
MDL Number: MFCD00075180
CAS nummer: 31230-17-8