sec-Butyllithium 1.3 M i cyklohexan (92%) (volym / volym) / hexan (blandning av isomerer) (8% (volym / volym)), AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: s-Butyllithium
187541000 187548000
187541000.EA 1125 SEK
187541000. 187548000.
sec-Butyllithium 1.3 M i cyklohexan (92%) (volym / volym) / hexan (blandning av isomerer) (8% (volym / volym)), AcroSeal®
sec-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Densitet: 0.75 g/cm³
Flampunkt: –17 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00009323
CAS nummer: 598-30-1
EINECS: 209-927-7
UN: 3394
ADR: 4.2 I
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.23 to 1.46 M
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test