Kalium-tert-butanolat 20% i THF för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43849.0050 8.43849.0250
8.43849.0050EA 819 SEK
8.43849.0050 8.43849.0250
Kalium-tert-butanolat 20% i THF för syntes, Sigma-Aldrich®
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00012162
CAS nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2920
ADR: 8 (3),I
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Flash Point -21.5 °C (THF)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)