Kadmium standardlösning, 1000 mg/L Cd in 5% salpetersyra (av Cd) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Scientific
88056.AE
88056.AP
88056.AEEA
900
SEK
88056.AE
88056.AP
Kadmium standardlösning, 1000 mg/L Cd in 5% salpetersyra (av Cd) Specpure® standard för AAS
Standarder
Cationic Standards
Cadmium Standards
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certifikat: Traceable to NIST