Kadmiumplasma standardlösningar, för ICP, Specpure®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
13813.ADEA 1300 SEK
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
Kadmiumplasma standardlösningar, för ICP, Specpure®
Standarder Cationic Standards Cadmium Standards
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certifikat: Traceable to NIST