Arsenik 1000 mg/L 0,5 M salpetersyra (av H₃AsO₄) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Leverantör: Merck
1.19773.0100
1.19773.0500
1.19773.0100EA
453
SEK
1.19773.0100
1.19773.0500
Arsenik 1000 mg/L 0,5 M salpetersyra (av H₃AsO₄) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Standarder
Cationic Standards
Arsenic Standards
Certifikat: Traceable to SRM from NIST.