Elaidic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-79-8
Molecular Formula: C18H34O2
Formula Weight: 282.47
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₈H₃₄O₂ Kokpunkt: 288 °C (100 mmHg) Smältpunkt: 41…45 °C Flampunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00063954 CAS nummer: 112-79-8 EINECS: 204-006-6 Merck Index: 14,3533 |