Corning® Mouse collagen IV (from Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic mouse tumour)
Leverantör: Corning
354233
734-0099EA 2950 SEK
734-0099
Corning® Mouse collagen IV (from Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic mouse tumour)
Proteiner
Collagen IV är en allmänt utbredd komponent hos basalmembranen, den arkliknande matrisen som ligger under epitel-och endotelceller och omger muskelfett och nervceller. Det kan användas som en tunn beläggning på vävnadsodlingsytorna för att främja cellvidhäftning och proliferation för att studera dess effekter på cellens beteende.
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody