Spänningsaggregat, EPS
Leverantör: Cytiva
18-1130-01 18-1130-05
18-1130-01EA 8800 SEK
18-1130-01 18-1130-05
Spänningsaggregat, EPS
Strömförsörjningar
EPS-strömförsörjningsenheterna lämpar sig för en mängd olika elektrofores- och blottingtillämpningar. Dessa strömförsörjningsenheter är utformade för prestanda och är tillförlitliga när det kommer till säkerhet och reproducerbarhet. EPS 301-strömförsörjningsenheten lämpar sig för både vertikala mini- och standardgelelektroforeser under vatten och för tillämpningar med halvtorr blotting eller minitank-blotting.
  • Lättläst digital display
  • Lägen för konstant spänning, konstant ström och konstant effekt
  • Stegvis inställning och avläsning (en enhet per steg) för precision och reproducerbarhet
  • Tidsinställda eller kontinuerliga körningar med larm vid körningens slut, om så önskas
  • Automatisk omkoppling vid överskridande av parametergräns för att förhindra överhettning
Model EPS 1001 power supply is ideal for non-IEF ultra-thin flatbed gels.
Model EPS 3501 XL power supply features a linear voltage ramp mode along with constant voltage, current, and power modes. The linear voltage ramp mode brings proteins to focused equilibrium in IPG strips without danger of overheating. The volt-hour and milliampere-hour modes compensate for variations in gel thickness, sample ionic strength, and temperature. Both models store and recall up to nine protocols, each with nine phases and phase-end alarms. Units feature automatic program shut-off, or phase-end, based on time, volt-hour, or milliampere-hour. Model EPS 3501 XL power supply is programmable in steps and is specifically suited for IEF in 2-D electrophoresis applications. CE marked.
Use the standard connector kit (18-1101-44) to connect any electrophoresis system to the EPS power supplies.