Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Leverantör: Merck
1.14675.0001 1.14676.0001 1.14689.0001 1.14695.0001 1.14696.0001 1.14738.0001 1.18701.0001 1.18700.0001
1.14675.0001EA 1260 SEK
1.14675.0001 1.14676.0001 1.14689.0001 1.14695.0001 1.14696.0001 1.14738.0001 1.18701.0001 1.18700.0001
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Standarder Färgreferens och spektroskopistandarder
Spectroquant® CombiCheck-lösningar är multiparameterstandarder som är klara för användning för tillämpningsområdet hos Spectroquant®-testsystem. Varje förpackning innehåller en standardlösning och en spike-lösning. Båda lösningarna kan användas för kvalitetssäkring i befintligt skick utan spädning.
Standardlösningen kan användas för att bekräfta noggrannheten hos resultaten från Spectroquant®-systemet som helhet (fotometer, reagenser, analysprocedur, implementering). Spike-lösningen kan användas för att testa om det förekommer provberoende effekter genom att mäta utbytet och bekräftar lämpligheten hos metoden för provberedning.
Högsta antalet bestämningar vid användning av standardlösningen beror på vilket testsystem som används.