VWR®, Pulverförpackningar för bestämning av fosfat, reagenser för fotometrar
Leverantör: VWR Chemicals
85621.610EA 485 SEK
85621.610 85621.680 85622.610 85623.610 85624.610
VWR®, Pulverförpackningar för bestämning av fosfat, reagenser för fotometrar
Testkit för miljöanalys
VWR® powder pack reagents are designed to be used on laboratory and portable photometers with 16 mm cell capability. No calibration data is necessary. The pillows, individually sealed in aluminium foil packs, are unaffected by ambient conditions and contain pre-measured powder reagents for accuracy, convenience and great solubility.
  • Accurate
  • Fast and convenient by easier dissolution than tablets and long shelf life
  • No calibration necessary
  • Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
PP = pulverkudde
RS = sats med reagenspulverkuddar