Anslutningar för GC-kapillärkolonn, SilTite™ μ-kopplingar
Leverantör: Trajan Scientific and Medical
073560 073561 073562 073563 073564 073565 073566 073567 073568 073569 073570 073571 073572 073573 073574
568-0287EA 2900 SEK
568-0287 568-0288 568-0289 568-0290 568-0291 568-0292 568-0293 568-0294 568-0295 568-0296 568-0297 568-0298 568-0299 568-0300 568-0301
Anslutningar för GC-kapillärkolonn, SilTite™ μ-kopplingar
Beslag och kopplingar
Ferrules for 0,1 to 0,25 mm ID columns have 0,4 mm holes. Ferrules for 0,32 mm ID columns have 0,5 mm holes. Ferrules for 0,53 mm ID columns have 0,8 mm holes.
  • Nolldödvolym, säkerställer optimerade toppsymmetrier
  • Läckagefri FingerTite-teknik
  • Inerta
  • Stabila för att klara både extrema temperaturer och tryckcykler
  • SilTite™-tätningsringarna eliminerar behovet av extra åtdragning efter installationen
Leveransinformation: Varje paket levereras med 2 st. kopplingar, 5 dubbelgängade tätningsringar och de verktyg som krävs.