HPLC-kolonner Chromolith® NH₂
Leverantör: Merck
1.52026.0001 1.52027.0001 1.52028.0001 1.52030.0001
1.52026.0001EA 6320 SEK
1.52026.0001 1.52027.0001 1.52028.0001 1.52030.0001
HPLC-kolonner Chromolith® NH₂
Kromatografikolonn
Tillverkade av porösa monolitiska kiselstavar med en bimodal porstruktur, vilket ger hög separationseffektivitet vid lågt mottryck. Kolonnerna har lång livslängd inom pH-intervallet 2,5 till 7,5 samt hög matristolerans och analyshastighet. Teknisk information.
  • Makroporstorlek: 2 µm
  • Mesoporstorlek: 13 nm (130 Å)
  • Porvolym: 1 ml/g
  • Total porvolym: 3,2 ml/g
  • Ytarea: 300 m²/g
  • Ytmodifiering: aminopropyl
The major application area for amino-phases is the separation of carbohydrates (mono- and disaccharides such as fructose, glucose, sucrose, maltose and lactose), anions and organic acids. These columns may be used for normal phase chromatography, reversed phase chromatography and weak anion exchange separations.
Makroporstorlek: 2 µm
Mesoporstorlek: 13 nm (130 Å)
Porvolym: 1 ml/g
Total porvolym: 3,2 ml/g