1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10953.0001 8.10953.0005
8.10953.0001EA 739 SEK
8.10953.0001 8.10953.0005
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) för syntes, Sigma-Aldrich®
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Formel: C₁₂H₂₆N₂O₄
MW: 262,35 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005112
CAS nummer: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 112 - 115 °C
Molar Mass 262.35 g/mol