Cyklopentylmethyleter ≥99.5% stabilised
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Stabilization:
Stabilised med BHT/Ionol
M1698-100ML
M1698-500ML
TCIAM1698-100MLEA
230
SEK
TCIAM1698-100ML
TCIAM1698-500ML
Cyklopentylmethyleter ≥99.5% stabilised
Cyklopentylmethyleter
Formel:
C₆H₁₂O MW: 100.16 g/mol Kokpunkt: 106°C Smältpunkt: –134°C Flampunkt: –1°C (closed cup) |
MDL Number:
MFCD08276401 CAS nummer: 5614-37-9 UN: 3271 ADR: 3 II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |