2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14996.0250 8.14996.1000
8.14996.0250EA 636 SEK
8.14996.0250 8.14996.1000
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Formel: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004199
CAS nummer: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Flash Point 150 °C
pH 2.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C